Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable résistante aux acides, sans bouchon ni bande de renfort.
GREENER_CHOICE
Code produit 30284907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
3 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284907 1 l 1 pièce
30285039 2 l 1 pièce
30284975 3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284907 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5160310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    104.70€ / 1 pièces
    Économisez 13.30€
    11% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité - résistante aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)