Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable avec couvercle et bande de maintien
Product Code. 30284917
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
30284917 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30284917 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 5060341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.66€
    147.20€ / 1 pièces
    Économisez 27.46€
    15% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Specifications
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 4 L
Couleur Silver
Matériau Stainless Steel