Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable avec bouchon sans bague
Code produit 30284901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.5 L
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284901 1.5 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30284901 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1299.30€
    1087.00€ / 10 pièces
    Économisez 212.30€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 1.5 L
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable