Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable sans bouchon avec bande de maintien
Code produit 30285027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285027 10 l 1 pièce
30285023 4 l 1 pièce
30284952 5 l 1 pièce
30284979 6 l 1 pièce
30284891 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30285027 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.60€
    146.20€ / 1 pièces
    Économisez 27.40€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable