Learn More
Amsta Rostfritt Bouteille en acier inoxydable sans couvercle, sans bande de maintien
Code produit 30285062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285062 1,5 l 10 pièces
30284864 1 l 1 pièce
30285054 2 l 1 pièce
30284994 3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30285062 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 506031,50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.65€
    897.00€ / 10 pièces
    Économisez 178.65€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Bouteille en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 1,5 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable