Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour IN260plus, 15 mm
Code produit 17577565 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
17577565 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17577565 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IN260plusB29722
Bacs de récupération inférieurs non perforés fabriqués en acier inoxydable.
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur IN260plus
Matériau Porte en verre
Type Bac de récupération inférieur
Hauteur (métrique) Bord : 15 mm