Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inoxydable, pour SN260, 15 mm
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SN260
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
- Accessoires
- Peut affecter la répartition de la température
- Fabriqué en acier inoxydable
- Hauteur du bord : 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur SN260 |
| Type de produit | Bac de récupération inférieur |
| Hauteur (métrique) du plateau | Bord : 15 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction