Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bol en acier inoxydable
Tekniske data
Tekniske data
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Forme | Haut |
| Type de produit | Cuve |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?