Learn More
Buerkle™ Bol en acier inoxydable, forme peu profonde
Code produit 31759365 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
150 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 40 mm
230 x 120 x 50 mm
250 x 200 x 50 mm
400 x 200 x 50 mm
450 x 300 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
31759365 400 x 200 x 50 mm 1 pièce
31759358 150 x 100 x 40 mm 1 pièce
31759350 200 x 100 x 40 mm 1 pièce
31759371 230 x 120 x 50 mm 1 pièce
31759334 250 x 200 x 50 mm 1 pièce
31759346 450 x 300 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31759365 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42080031
En stock
Bac compact et hygiénique en acier inoxydable fabriqué en acier 1.4301 (304) de haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion et une grande polyvalence
  • Un bol rectangulaire en acier inoxydable peu profond, doté d’une fabrication robuste et d’une grande fonctionnalité
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité 1.4301(304) avec une excellente résistance à la corrosion
  • Idéal pour des environnements exigeants où l’hygiène est essentielle, tels que les laboratoires, les usines de transformation alimentaire et les usines pharmaceutiques
  • La conception basse permet l’insertion et le retrait faciles d’instruments ou d’échantillons et améliore la vue d’ensemble et l’accessibilité
  • Offre un espace suffisant pour le stockage, le tri ou le transport d’ustensiles malgré des dimensions compactes
  • Une surface lisse et facile à nettoyer respecte des normes d’hygiène élevées et soutient des pratiques de travail sûres
  • Construction robuste, durable et résistante à la corrosion
  • Forme basse et rectangulaire, optimisée pour un travail ergonomique et un accès rapide
  • Une surface lisse assure un nettoyage facile et une hygiène maximale
  • Polyvalent en usage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité (métrique) 3000 mL
Dimensions (L x l x H) 400 x 200 x 50 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau
Forme Forme basse, rectangulaire
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.