Learn More
SI Analytics™ Supports en acier inox
Code produit 10751201 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Viscosimètre Ubbelohde
Viscosimètre à débit inversé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10751201 Viscosimètre Ubbelohde 1 pièce
10241881 Viscosimètre à débit inversé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751201 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285405043
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez votre viscosimètre de la casse. Les supports en acier inox SI Analytics™ sont conçus pour garantir le maintien des viscosimètres en position verticale.
  • L’écart maximal est de < 1°
  • En application avec les instruments SCHOTT et d’autres thermostats transparents disponibles sur le marché, les viscosimètres ne peuvent être utilisés qu’avec le support approprié
  • Protège les viscosimètres
  • Permet aux viscosimètres de tenir à la verticale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque de maintien
À utiliser avec (équipement) Viscosimètre Ubbelohde
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Pour les mesures manuelles et automatiques