Learn More
Amsta Rostfritt Seau en acier inoxydable résistant aux acides, avec bec verseur, couvercle et graduation.
Code produit 30285061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
20 l
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285061 20 l 10 pièces
30284942 10 l 10 pièces
30284919 15 l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30285061 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 51606201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6432.60€
    5385.00€ / 10 pièces
    Économisez 1047.60€
    16% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Seau en acier inoxydable de la plus haute qualité - Résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau avec couvercle
Capacité (métrique) 20 l
Graduations Oui
Matériau Acier inoxydable (316L)