Learn More
Amsta Rostfritt Seau en acier inoxydable avec couvercle
Code produit 30285049
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
12 l
15 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30285049 10 l 1 pièce
30285008 12 l 10 pièces
30284940 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30285049 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50605101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seau en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau avec couvercle
Capacité (métrique) 10 l
Graduations Oui
Matériau Acier inoxydable