Learn More
Amsta Rostfritt Seau en acier inoxydable avec bec verseur et couvercle gradué
Code produit 30285032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30285032 10 l 1 pièce
30284882 15 l 1 pièce
30284874 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30285032 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50606101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.92€
    328.30€ / 1 pièces
    Économisez 63.62€
    16% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Seau en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Seau avec couvercle
Capacité (métrique) 10 l
Graduations Oui
Matériau Acier inoxydable