Learn More
Amsta Rostfritt Seau en acier inoxydable avec bec verseur, sans couvercle, gradué
Code produit 30284972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30284972 10 l 1 pièce
30284861 15 l 1 pièce
30284963 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30284972 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50606100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.75€
    294.50€ / 1 pièces
    Économisez 72.25€
    19% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Seau en acier inoxydable de la plus haute qualité. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable 304 / 1.4301
Spécification
Type de produit Godet, sans couvercle
Capacité (métrique) 10 l
Graduations Oui
Matériau Acier inoxydable