Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : fil OIML E1
Code produit 16642302 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Poids unitSize
16642302 500 mg 1 pièce
16662292 1 mg 1 pièce
16672292 2 mg 1 pièce
16682292 5 mg 1 pièce
16692292 10 mg 1 pièce
16602302 20 mg 1 pièce
16612302 50 mg 1 pièce
16622302 100 mg 1 pièce
16632302 200 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16642302 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30517962
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ajusté pour répondre aux tolérances OIML E1 ou les dépasser.
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Aucun certificat
Matériau Acier inoxydable (316)
Poids 500 mg
Tolérance 0,005 mg
Comprend Boîtier de protection