Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E2, NVLAP
Code produit 16662392 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids unitSize
16662392 20 g 1 pièce
16632382 1 mg 1 pièce
16642382 2 mg 1 pièce
16652382 5 mg 1 pièce
16662382 10 mg 1 pièce
16672382 20 mg 1 pièce
16682382 50 mg 1 pièce
16692382 100 mg 1 pièce
16602392 200 mg 1 pièce
16612392 500 mg 1 pièce
16622392 1 g 1 pièce
16632392 2 g 1 pièce
16642392 5 g 1 pièce
16652392 10 g 1 pièce
16672392 50 g 1 pièce
16682392 100 g 1 pièce
16692392 200 g 1 pièce
16602402 500 g 1 pièce
16612402 1 kg 1 pièce
16622402 2 kg 1 pièce
16632402 5 kg 1 pièce
16642402 10 kg 1 pièce
16652402 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 16662392 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80780297
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E2
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Alliage Troemner 8
Poids (métrique) 0,040 kg
Poids 20 g
Tolérance 0,050 mg
Comprend Boîtier de protection