Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F1
Code produit 16662402 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids unitSize
16662402 1 mg 1 pièce
16672402 2 mg 1 pièce
16682402 5 mg 1 pièce
16692402 10 mg 1 pièce
16602412 20 mg 1 pièce
16612412 50 mg 1 pièce
16622412 100 mg 1 pièce
16632412 200 mg 1 pièce
16642412 500 mg 1 pièce
16652412 1 g 1 pièce
16662412 2 g 1 pièce
16672412 5 g 1 pièce
16682412 10 g 1 pièce
16692412 20 g 1 pièce
16602422 50 g 1 pièce
16612422 100 g 1 pièce
16622422 200 g 1 pièce
16632422 500 g 1 pièce
16642422 1 kg 1 pièce
16652422 2 kg 1 pièce
16662422 5 kg 1 pièce
16672422 10 kg 1 pièce
16682422 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 16662402 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80780307
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajustés pour répondre aux tolérances OIML F1 ou les dépasser.
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Aucun certificat
Matériau Aluminium 3003-H14
Poids (métrique) 0,195 kg
Poids 1 mg
Tolérance 0,020 mg
Comprend Boîtier de protection