Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML F1, NVLAP
Code produit 16672442 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids unitSize
16672442 1 kg 1 pièce
16692422 1 mg 1 pièce
16602432 2 mg 1 pièce
16612432 5 mg 1 pièce
16622432 10 mg 1 pièce
16632432 20 mg 1 pièce
16642432 50 mg 1 pièce
16652432 100 mg 1 pièce
16662432 200 mg 1 pièce
16672432 500 mg 1 pièce
16682432 1 g 1 pièce
16692432 2 g 1 pièce
16602442 5 g 1 pièce
16612442 10 g 1 pièce
16622442 20 g 1 pièce
16632442 50 g 1 pièce
16642442 100 g 1 pièce
16652442 200 g 1 pièce
16662442 500 g 1 pièce
16682442 2 kg 1 pièce
16692442 5 kg 1 pièce
16602452 10 kg 1 pièce
16612452 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 16672442 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 80780349
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec un certificat d’accréditation NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML F1
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat accrédité NVLAP
Matériau Alliage Troemner 8
Poids (métrique) 1,500 kg
Poids 1 kg
Tolérance 5 mg
Comprend Boîtier de protection