Learn More
Bochem™ Calibre d’épaisseur en acier inox
Code produit 10538891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10538891 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10538891 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    87.39€ / 1 pièces
    Économisez 250.61€
    74% de réduction
 Article restreint
Edge
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Calibre d’épaisseur
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Acier inoxydable, aluminium
Quantité 1 de chaque