Learn More
Dueperthal™ Collecteur de boîte en acier inox
Code produit 10490961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10490961 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10490961 Fournisseur Dueperthal™ Code fournisseur 5.10.006
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Spécification
Capacité (métrique) 6 L
Diamètre (métrique) externe 250 mm
Couleur Bleu
Finition Four émaillé
Hauteur (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Utiliser comme récipients de sécurité ou récipients de nettoyage
Matériau Acier inoxydable