Learn More
Cole-Parmer™ Étaleur de cellules en acier inox
Description
- Les deux tailles, petite et grande, mesurent 302 mm (8 in). long.
- Stériliser à l'autoclave ou à la flamme.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques de 90 mm |
| Longueur (impériale) | 6,8 in |
| Longueur (métrique) | 172 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Triangulaire |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Étaleur de cellules |
| À utiliser avec (application) | Épandage de surface |