Learn More
Amsta Rostfritt Acier inoxydable Chem-Tech Récipient résistant aux acides avec couvercle
Code produit 30284998
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 l
30 l
40 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30284998 40 l 1 pièce
30284951 15 l 10 pièces
30284995 30 l 1 pièce
30285046 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30284998 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 51750401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conteneur chimique en acier inoxydable de qualité supérieure - résistant aux acides. Fabriqué en acier inoxydable de 1 mm (EN1.4404). Destiné aux antibiotiques, vaccins, produits chimiques et liquides. Fabriqué en Suède.
  • Acier inoxydable de la plus haute qualité.
  • 316L/1.4404 résistant aux acides.
Spécification
Type de produit Seau
Capacité (métrique) 40 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)