Learn More
3M™ Nettoyeur en acier inox & Polissage, aérosol
Code produit 17158590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
600 mL
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17158590 600 mL 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17158590 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000042450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    181.49€ / 12 pièces
    Économisez 177.51€
    49% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Idéal pour les surfaces en acier inox, en chrome, en plastique laminé et en aluminium. Les lingettes de formule à haute brillance et parfumées au citron vert sont propres sans traînées ni accumulation et résistent aux traces de doigt.
  • Polit et protège toutes les surfaces en acier inox en une seule étape
  • Adhère aux surfaces verticales et laisse un film léger et non gras qui résiste aux empreintes digitales et aux marques
  • À base d’eau avec un agréable parfum d’agrumes
  • Ne contient pas de produits chimiques nocifs
  • Utilisation sûre dans les zones de préparation des aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nettoyant/Polissage
Forme Aerosol
Scent Vert citron
À utiliser avec (équipement) Surfaces en acier inox
Quantité 12/boîte
Volume (métrique) 600 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3M Stainless Steel Cleaner
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H223-Aérosol inflammable.
  • H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
  • P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
  • P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: butane, isobutane, propane