Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit 15240784 Tous les produits TENAK Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Accepte 4 boîtes x 3/12
Boîtes (3 x 3/9)
Boîtes 2 x 5/10
Boîtes 3 x 3/9
Boîtes 3 x 4/12
Boîtes 4 x 4/16
Boîtes 5 x 3/15
Boîtes 5 x 4/20
Boîtes 5 x 5/25
Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes
Plaques de microtitration 3 x 5/15
Plaques de microtitration 3 x 6/18
Plaques de microtitration 4 x 5/20
Plaques de microtitration 5 x 5/25
Hauteur (métrique):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Hauteur (métrique) Conditionnement
15240784 Boîtes 2 x 5/10 214 mm 1 pièce
15240734 Boîtes 5 x 3/15 285 mm 1 pièce
15220754 Boîtes 5 x 5/25 285 mm 1 pièce
12497060 Plaques de microtitration 5 x 5/25 332 mm 1 pièce
15160875 Boîtes 4 x 4/16 228 mm -
15105952 Accepte 4 boîtes x 3/12 228 mm 1 pièce
12477060 Plaques de microtitration 3 x 5/15 200 mm 1 pièce
12487060 Plaques de microtitration 4 x 5/20 266 mm 1 pièce
12487080 Plaques de microtitration 3 x 6/18 200 mm 1 pièce
15210744 Boîtes 5 x 4/20 285 mm 1 pièce
15240764 Boîtes 3 x 4/12 246 mm 1 pièce
15280754 Boîtes 3 x 3/9 246 mm 1 pièce
15290784 Boîtes (3 x 3/9) 261 mm 1 pièce
15250744 Peut accueillir 7 x 4 = 28 boîtes 398 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15240784 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE24310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.36€
    205.80€ / 1 pièces
    Économisez 9.56€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
  • Six hauteurs de boîte différentes
  • Pour tous les modèles de congélateurs
  • Acier inox
  • Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Capacité Boîtes 2 x 5/10
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 10
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nbre de racks 10
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Profondeur (métrique) 688 mm
Type de produit Rack de confort
Hauteur (métrique) 214 mm
Array 2 x 5
Largeur (métrique) 140 mm