Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec | NPT(M) de 0,125 po. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |
| Type de produit | Raccord de compression |