Learn More
Cole-Parmer™ Raccords à compression en acier inoxydable
Artikelnummer. 11845453 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
À utiliser avec:
NPT(M) de 0,125 po.
NPT(M) de 0,25 po.
Packungsgröße:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec Unit Size
11845453 NPT(M) de 0,25 po. 1 pièce
11835453 NPT(M) de 0,125 po. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11845453 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3140635
Expédition estimée: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec NPT(M) de 0,25 po.
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Type de produit Raccord de compression