Learn More
Bochem™ Bidon de mesure conique gradué en acier inox
Code produit 10471113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
1 500 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10471113 1 500 ml 1 pièce
10323871 1000 ml -
10408692 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10471113 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.92€
    44.87€ / 1 pièces
    Économisez 10.05€
    18% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Spécification
Capacité (métrique) 1 500 ml
Matériau Acier inoxydable
Forme Conique
Type Bécher gradué
Hauteur (métrique) 160 mm
Diamètre (métrique) 150 mm