Description
- Câbles de dix pieds avec extrémités dénudées
- Les styles de flux, d’entrée en ligne, d’ensilage et de trempage sont disponibles
- Les cellules résistent à des pressions allant jusqu’à 150 psi
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | K = 0,1 |
| Types de connecteurs | 1/2 in NPT(M) |
| Type de cellule | Contact |
| Type de montage | Filetés |
| Gamme de température (métrique) | 5°C to 130°C |
| Description | Cellule de conductivité ; K=0,1, SS, en ligne ; Compensation automatique de la température 100 Ohm Pt RTD |
| Longueur (impériale) du câble | 10 pieds |
| Longueur (métrique) du câble | 3 m |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |