Learn More
Mettler Toledo™ Sondes de conductivité en acier inox
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,105 cm-1 |
| Types de connecteurs | Mini-DIN |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures de l’eau ultra-pure |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Type | Sonde de conductivité |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Plages de mesure | 0,001 à 500 μS/cm |
| Modèle | Inlab741 |