Learn More
Bochem™ Entonnoir de tube conique en acier inoxydable
Code produit 10788931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
10788931 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10788931 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.17€
    28.40€ / 1 pièces
    Économisez 20.77€
    42% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. L’entonnoir pour tubes coniques en acier inox BOCHEM™ vous aidera à garder vos zones de travail propres et à éviter les déchets.
  • Avec canal d’air
  • Poignée 
  • Forme conique du tube 
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 120 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 145 mm