Learn More
Bochem™ Récipient en acier inox
Code produit 10761962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacité (métrique):
20 L
25 L
75 L
100 l
Hauteur (métrique):
375mm
600mm
670mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10761962 300mm 25 L 375mm 1 pièce
10342711 270mm 20 L 375mm 1 pièce
10020811 400mm 75 L 600mm 1 pièce
10172791 450mm 100 l 670mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10761962 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8341
Expédition estimée: 15-01-2027
Le récipient en acier inox Bochem™ est fabriqué en acier inox et est équipé de poignées sur le côté.
  • Acier inoxydable
  • Doté de poignées
  • Couvercle compatible vendu séparément
Spécification
Diamètre (métrique) interne 300mm
Hauteur (métrique) 375mm
Capacité (métrique) 25 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)