Learn More
AMSTA Rostfritt Récipient en acier inoxydable avec couvercle
GREENER_CHOICE
Code produit 11741806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Comprend:
Couvercle
Couvercle et 3 pinces
Lid and 4 Clamps
Lid and 6 Clamps
Lid and Tap
Lid, Tap, and 3 Clamps
Lid, Tap, and 4 Clamps
Lid, Tap, and 6 Clamps
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
11741806 8 l Couvercle 1 pièce
11781766 100 l Couvercle 1 pièce
11781944 100 l Lid and 4 Clamps 1 pièce
11966423 100 l Lid, Tap, and 4 Clamps 1 pièce
11791766 150 l Couvercle 1 pièce
11791944 150 l Lid and 6 Clamps 1 pièce
11976423 150 l Lid, Tap, and 6 Clamps 1 pièce
11701964 150 l Lid and Tap 1 pièce
11731766 20 l Couvercle 1 pièce
11916423 20 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11701954 20 l Lid and Tap 1 pièce
11741766 25 l Couvercle 1 pièce
11741944 25 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11926423 25 l Lid, Tap, and 3 Clamps 1 pièce
11711954 25 l Lid and Tap 1 pièce
11751766 30 l Couvercle 1 pièce
11936423 30 l Lid, Tap, and 3 Clamps 1 pièce
11721954 30 l Lid and Tap 1 pièce
11761944 50 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11946423 50 l Lid, Tap, and 3 Clamps 1 pièce
11731954 50 l Lid and Tap 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11741806 Fournisseur AMSTA Rostfritt Code fournisseur 5060381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    173.56€ / 1 pièces
    Économisez 13.44€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conteneur en acier inoxydable de haute qualité, disponible en différentes tailles avec ou sans pinces et robinet.
  • Qualité
  • cordons de soudure invisibles
  • finition de qualité pharmaceutique
  • production durable
  • Fabriqué en Suède
Spécification
Type de produit Bidon
Capacité (métrique) 8 l
Couleur Argent
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Finition Ra 0,2 à 0,3 μm
Comprend Couvercle
Hauteur (métrique) 288 mm
Diamètre (métrique) externe 200 mm
Poids (métrique) 3.0 kg