Learn More
AMSTA Rostfritt Récipient en acier inoxydable avec couvercle
Code produit 15750429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Comprend:
Couvercle
Couvercle et 3 pinces
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
15750429 10 l Couvercle 1 pièce
11762074 1 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11805650 3 l Couvercle 1 pièce
15760429 5 l Couvercle 1 pièce
11752074 5 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11722074 20 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
11723839 25 l Couvercle -
11742074 30 l Couvercle et 3 pinces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15750429 Fournisseur AMSTA Rostfritt Code fournisseur 51603101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.86€
    226.29€ / 1 pièces
    Économisez 33.57€
    12% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
Conteneur en acier inoxydable de haute qualité, disponible en différentes tailles avec ou sans pinces et robinet.
  • Qualité
  • cordons de soudure invisibles
  • finition de qualité pharmaceutique
  • production durable
  • Fabriqué en Suède
Spécification
Type de produit Bidon
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Finition Ra 0,2 à 0,3 μm
Comprend Couvercle
Hauteur (métrique) 300 mm
Diamètre (métrique) externe 220 mm