Learn More
Amsta Rostfritt Récipients en acier inox avec couvercle et 3 pinces
Code produit 11771934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11771934 20 L 1 pièce
11761934 10 L 1 pièce
11701934 1 L 1 pièce
11711934 2 L 1 pièce
11721934 3 L 1 pièce
11731934 5 L 1 pièce
11741934 6 L -
11751934 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11771934 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 50608201+5051310X3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fût avec poignées acier 304 L inox
• Capacité 20 à 150L
• Finition satinée
• Soudure invisible et état de surface sans interstice
• Version avec pinces de fermeture, couvercle et robinet de vidange (non autoclavable)
• Fût + couvercle + pinces
• Inclus avec poignées et couvercle inox.
Spécification
Type de produit Récipient avec couvercle et 3 pinces
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 270 x 387 mm
Volume (métrique) 20 L