Learn More
Amsta Rostfritt Récipients en acier inox
Code produit 11771786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Comprend:
3 pinces, sans couvercle
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Comprend Conditionnement
11771786 3 L Avec couvercle 1 pièce
11751806 10 L Avec couvercle 1 pièce
11751786 1 L Avec couvercle 1 pièce
11761786 2 L Avec couvercle 1 pièce
11721806 5 L Avec couvercle 1 pièce
11731806 6 L Avec couvercle 1 pièce
11761766 50 L Avec couvercle 1 pièce
11712074 50 L Sans couvercle 1 pièce
11732074 10 L 3 pinces, sans couvercle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11771786 Fournisseur Amsta Rostfritt Code fournisseur 5060331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.58€
    123.39€ / 1 pièces
    Économisez 174.19€
    58% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Avec poignée ronde en finition très polie.
Spécification
Type de produit Récipient avec couvercle
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 160 x 180 mm
Comprend Avec couvercle
Volume (métrique) 3 L