Description
- Par rapport aux échantillonneurs standard de toutes couches pour les matériaux en vrac, l’échantillonneur à noyau en deux parties n’a pas de dimensions d’écart dans lesquelles le milieu peut se bloquer pendant qu’il est retiré
- Cela permet de prélever un échantillon approprié de poudres et de granulés à travers plusieurs couches, par exemple des billes de verre ou des poudres métalliques
- Acier inox AISI 316L
- Livraison : Échantillonneur de noyau (composé d’une tige de perçage et d’un tube de perçage), clip de fixation
- Insérez la tige de perçage dans le milieu d’échantillonnage
- Faites glisser le tube de perçage sur la tige de perçage
- Tirez l’échantillonneur principal vers l’extérieur par la tige de perçage et retirez l’échantillon
- Si nécessaire, fixez le tube de perçage avec le clip de fixation
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Échantillonneur toutes couches |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Certifications/Conformité | Convient à une utilisation avec des produits alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Pour les matériaux en vrac qui deviennent facilement bloqués ou ortie |
| Diamètre (métrique) du dessus extérieur | 15 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?