Learn More
Bochem™ Kit de perce-bouchons avec éjecteur
Code produit 10045010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tailles 12,5, 13,75, 15,0
Tailles 16,25, 17,5, 18,75
Tailles 20,0, 21,25, 22,5
Tailles 23,75, 25,0, 26,25
Tailles 5,0, 6,25, 7,5
Tailles 8,75, 10,0, 11,25
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10045010 Tailles 5,0, 6,25, 7,5 1 pièce
10396381 Tailles 8,75, 10,0, 11,25 1 pièce
10142841 Tailles 16,25, 17,5, 18,75 1 pièce
10598341 Tailles 12,5, 13,75, 15,0 1 pièce
10626761 Tailles 20,0, 21,25, 22,5 1 pièce
10624521 Tailles 23,75, 25,0, 26,25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10045010 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12430
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Type de produit Kit de perce-bouchons
Matériau Tube : Laiton, nickelé ; Perce-bouchons : Laiton chromé ; Éjecteur : Acier inoxydable avec bouton en plastique
Comprend Tailles 5,0, 6,25, 7,5
Quantité 3/boîte