Learn More
Cole-Parmer™ Récipient en acier inoxydable avec couvercle
Code produit 11707984 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
2000 ml
4 000 ml
6 000 ml
7 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11707984 300 ml 1 pièce
11727984 2000 ml 1 pièce
11748104 4 000 ml 1 pièce
11742315 6 000 ml 1 pièce
11752315 7 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11707984 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0725000
Il en reste null
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Utilisez ces récipients polyvalents pour de nombreuses applications. Les récipients recouverts en acier inox sont parfaits pour le stockage général. Conservez les saletés et autres contaminants à l’écart avec le couvercle inclus.
  • En acier inox 304 de calibre moyen
  • Non corrosif
  • Faciles à nettoyer
  • Couvercle inclus
  • Résistent à des températures jusqu’à 650°F (182°C)
Specifica
Diamètre (métrique) externe 105mm
Capacité (métrique) 300 ml
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Hauteur (métrique) 57mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 182°C
Type Récipient
Stérilité Stérile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.