Learn More
Heidolph™ Turbine à pâles croisées BR 10
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Description
En raison des dimensions de ses pâles, la turbine à pâles croisées BR 10 convient parfaitement pour les solutions, les émulsions et les suspensions dans des récipients présentant les caractéristiques suivantes :
- Diamètre de récipient idéal : 100 mm
- Jeu au sol idéal : 5 mm
- Niveau de remplissage idéal : 100 mm
- Volume idéal : 800 ml
La turbine à pâles croisées BR 10 a une longueur totale de 400 mm et est fabriquée en acier inoxydable. Son arbre d’agitation a un diamètre de 8 mm.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Dimensions (L x l) | 50 x 12 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Type | Turbine à lame en croix |
| Poids (métrique) | 0,14 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |