Learn More
Bochem™ Creuset en acier inox
Code produit 10516552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10516552 70mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10516552 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8883
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 70mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 45mm
Product Type Creuset