Learn More
Fisherbrand™ Rack cryogénique en acier inox
Code produit 12603155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes en H de 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12603155 Boîtes en H de 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12603155 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 5400003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    159.52€ / 1 pièces
    Économisez 18.48€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Les racks de stockage horizontaux pour le stockage de boîtes cryogéniques dans des congélateurs coffres et verticaux.
Racks pour stocker les boîtes cryogéniques en toute sécurité.
Spécification
Hauteur (métrique) 274 mm
Largeur (métrique) 564 mm
À utiliser avec (équipement) Boîtes cryogéniques de 50 mm
Capacité Boîtes en H de 50 mm
Quantité 1 de chaque
Array 4 x 5
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Rack de stockage cryogénique