Learn More
IKA™ Cutter en acier inoxydable
Code produit 16216621 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16216621 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16216621 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025001680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.26€
    64.50€ / 1 pièces
    Économisez 2.76€
    4% de réduction
En stock
Couteau en acier inox conçu pour une utilisation avec un broyeur par lots.
  • En acier inox
  • À utiliser avec un broyeur par lots
  • Pour couper, broyer ou pulvériser des matériaux mous et fibreux d’une dureté allant jusqu’à 6 sur l’échelle de Mohs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Quantité d’emballage 1 de chaque
Poids (métrique) 0,007 kg