Learn More
Mitutoyo™ Pieds à coulisse numérique en acier inoxydable
Code produit 11751604
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11751604 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751604 Fournisseur Mitutoyo™ Code fournisseur 50016120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Pied à coulisse avec sortie de données
  • Corps en acier et surface de mesure en carbure de tungstène
  • Fonction zéro relatif
  • Sortie de données Digimatic
  • Pied à coulisse avec sortie de données
  • Inclus en coffret bois.
Spécification
Type de produit Pied à coulisse numérique
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Acier inoxydable