Learn More
Buerkle™ Récipient de trempage
Code produit 10791211 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inox (AISI 304)
Laiton
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10791211 Laiton 1 pièce
10697671 Acier inox (AISI 304) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10791211 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.73€
    643.75€ / 1 pièces
    Économisez 226.98€
    26% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Récipient de trempage pour prélever des échantillons toutes couches à partir de réservoirs, de wagons-citernes, de cours d’eau, de stations de purification d’eau.
  • Grâce à Easy-Flow, le débit de la vanne est optimisé
  • Poids élevé pour une descente plus rapide
  • Contenance : 1 000 ml
  • Hauteur avec poignées : 427 mm
  • Commander le câble de descente approprié en même temps
  • Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
  • Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient de trempage
Matériau Laiton
Autoclavable Autoclavable
Comprend Vanne de débit Easy Flow
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Capacité (métrique) 1 000 ml
Graduée Non
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité DIN, catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1
À utiliser avec (application) Réservoirs, wagons-citernes, cours d’eau, usines de purification d’eau
À utiliser avec (équipement) Bobines à commande manuelle et câbles d’abaissement
Diamètre (métrique) externe 82 mm
Hauteur (métrique) 427 mm