Learn More
asecos™ Bidon distributeur en acier inoxydable
Code produit 17876496 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
126,00 mm
210,00 mm
240 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
17876496 1 l 210,00 mm 1 pièce
17866386 5 l 126,00 mm 1 pièce
17806546 2,5 l 280,00 mm 1 pièce
17846336 5 l 445,00 mm 1 pièce
17846546 10 l 240 mm 1 pièce
17816456 20 l 495,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17876496 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 14745
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le flacon doseur en acier inoxydable est idéal pour la distribution et le dosage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Avec robinet doseur fin en acier inoxydable, comprenant ventilation, joints en PTFE, pare-flammes intégré (amovible) et anneau de protection en plastique
  • Protection de sonde acier inoxydable
Spécification
Type de produit Bidon de sécurité
Capacité (impériale) 0,3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Almacenamiento y dosificación seguros
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Quantité 1
Largeur (impériale) 4,53 in
Largeur (métrique) 115.00 mm
Hauteur (impériale) 8,27 in
Hauteur (métrique) 210,00 mm
Poids (impériale) 2.65 lb.
Poids (métrique) 1.2 kg