Learn More
asecos™ Poubelle en acier inoxydable
Code produit 17826436 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17826436 20 l 1 pièce
17886576 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17826436 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 8640
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
La poubelle en acier inoxydable est idéale pour la collecte en toute sécurité des chiffons de nettoyage imbibés de solvants et autres déchets.
  • Fonctionnement avec pédale
  • Avec couvercle
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 500.00 mm
Largeur (métrique) 270.00 mm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 10,63 in
Hauteur (impériale) 19,69 in
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Contenedor de basura de repuesto