Learn More
asecos™ Poubelle en acier inoxydable
Code produit 17886546 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
35 l
50 l
65 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17886546 20 l 1 pièce
17896336 35 l 1 pièce
17836346 50 l 1 pièce
17896426 65 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17886546 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 40099
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La poubelle en acier inoxydable est idéale pour la collecte en toute sécurité des chiffons de nettoyage imbibés de solvants et autres déchets.
  • Couvercle à fermeture automatique avec amortisseur, grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter sa vidange.
  • Ouverture par une grande pédale à surface antidérapante
  • Certifié FM
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Profondeur (impériale) 15,04 in
Profondeur (métrique) 382.00 mm
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 429.00 mm
Poids (impériale) 12.35 lb.
Poids (métrique) 5.6 kg
Largeur (métrique) 385.00 mm
Largeur (impériale) 15,16 in
Hauteur (impériale) 16,89 in
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Bidon pour la collecte de déchets liquides