Learn More
asecos™ Poubelle en acier inoxydable
Code produit 17886576 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17886576 50 l 1 pièce
17826436 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17886576 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 8641
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La poubelle en acier inoxydable est idéale pour la collecte en toute sécurité des chiffons de nettoyage imbibés de solvants et autres déchets.
  • Fonctionnement avec pédale
  • Avec couvercle
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Capacité (impériale) 13,2 gal.
Couleur Gris
Hauteur (métrique) 600.00 mm
Largeur (métrique) 390.00 mm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (impériale) 15,35 in
Hauteur (impériale) 23,62 in
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Contenedor de basura de repuesto