Learn More
Nickel Electro™ Boîte de dissection en acier inoxydable
Code produit 12720036 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12720036 300 x 450 x 50 mm 1 pièce
12341369 200 x 310 x 45 mm 1 pièce
12710036 360 x 260 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12720036 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.05€
    64.19€ / 1 pièces
    Économisez 10.86€
    14% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Utile lors du travail avec de petits spécimens et du transport de ceux-ci. La boîte de dissection en acier inoxydable Nickel Electro™ est en acier inoxydable durable et disponible dans différentes tailles.
  • Acier inox
  • Forme peu profonde
  • Pression d’une seule pièce
  • Utile lors du travail avec de petits spécimens et du transport de ceux-ci.
Boîte de dissection, acier inoxydable, pression d’une seule pièce
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Acier inoxydable
Forme Circulaire
Type Boîte de dissection
Dimensions (L x l x H) 300 x 450 x 50 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 50 mm