Learn More
Thermo Scientific™ Chariot en acier inoxydable pour HyPerforma Mixtainer (50, 100 et 200 L)
Code produit 30040290 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fût, 50 à 200 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30040290 Fût, 50 à 200 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040290 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SV50109.01
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Le chariot en acier inoxydable est un accessoire pour HyPerforma Mixtainer (50, 100 et 200 L). Chariot universel pour fûts en acier.
  • Protection de sonde acier inoxydable
  • Universel pour 50 à 200 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Fût, 50 à 200 l
Type de produit Plataforma de tambor